2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 1310 DKK
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₄S
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013456
CAS-nummer: 837-95-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II