3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 393 DKK
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
3-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57 g/mol
Kogepunkt: 184…186 °C
Massefylde: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000680
CAS-nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II