4-Bromo-2-fluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7599-1G PC7599-5G
APOSPC7599-1GEA 251 DKK
APOSPC7599-1G APOSPC7599-5G
4-Bromo-2-fluorobenzamide
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅BrFNO
Molekylvægt: 218.03 g/mol
Smeltepunkt: 151…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094432
CAS-nummer: 292621-45-5