α,α,α,2-Tetrafluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
PC7596-100G PC7596-500G PC7596-1KG
APOSPC7596-100GEA 164 DKK
APOSPC7596-100G APOSPC7596-500G APOSPC7596-1KG
α,α,α,2-Tetrafluortoluen 97%
α,α,α,2-Tetrafluortoluen
Formel: C₇H₄F₄
Molekylvægt: 164.1 g/mol
Kogepunkt: 114…115 °C/750mmHg
Smeltepunkt: –49 °C
Massefylde: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000374
CAS-nummer: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 II