Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 1520 DKK
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formel: C₉H₃F₁₅O₄
Kogepunkt: 50 °C/12mmHg
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094429
CAS-nummer: 129301-40-2