Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7593-1G PC7593-250MG PC7593-500MG
APOSPC7593-1GEA 0 DKK
APOSPC7593-1G APOSPC7593-250MG APOSPC7593-500MG
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Formel: C₅H₈F₃NO₂
Kogepunkt: 50 °C/0,2mmHg
Massefylde: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08457648
CAS-nummer: 914203-47-7