2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 426 DKK
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid 98%
2-(Trifluormethyl)benzoesyrechlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57 g/mol
Kogepunkt: 84…85 °C/16mmHg
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1.416 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000667
CAS-nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II