2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
PC7582-1G PC7582-100MG PC7582-5G
APOSPC7582-1GEA 523 DKK
APOSPC7582-1G APOSPC7582-100MG APOSPC7582-5G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BF₂NO₂
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788245
CAS-nummer: 136466-94-9