2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7579-100MG PC7579-1G PC7579-250MG PC7579-10MG
APOSPC7579-100MGEA 819 DKK
APOSPC7579-100MG APOSPC7579-1G APOSPC7579-250MG APOSPC7579-10MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BBrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475917
CAS-nummer: 957066-13-6