1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7574-1G PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA 305 DKK
APOSPC7574-1G APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₁₃H₉BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475823
CAS-nummer: 941294-52-6