3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 1160 DKK
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475829
CAS-nummer: 957034-74-1