3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC7571-1G PC7571-5G PC7571-10G
APOSPC7571-1GEA 1070 DKK
APOSPC7571-1G APOSPC7571-5G APOSPC7571-10G
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475831
CAS-nummer: 900174-65-4