4-(Trifluormethyl)benzophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenyl(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7570-100G PC7570-25G PC7570-5G
APOSPC7570-100GEA 2070 DKK
APOSPC7570-100G APOSPC7570-25G APOSPC7570-5G
4-(Trifluormethyl)benzophenon 97%
4-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
Molekylvægt: 250.22 g/mol
Kogepunkt: 170
Smeltepunkt: 114…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000400
CAS-nummer: 728-86-9
EINECS: 211-974-3