3-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7569-5G PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA 305 DKK
APOSPC7569-5G APOSPC7569-25G
3-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
3-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
Molekylvægt: 250.22 g/mol
Kogepunkt: 121…123 °C/1.5mmHg
Smeltepunkt: 51…52 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000389
CAS-nummer: 728-81-4
EINECS: 211-973-8