2-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7568-100G PC7568-25G PC7568-5G
APOSPC7568-100GEA 3080 DKK
APOSPC7568-100G APOSPC7568-25G APOSPC7568-5G
2-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
2-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
Molekylvægt: 250.22 g/mol
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000377
CAS-nummer: 727-99-1
EINECS: 211-972-2