α,α,α-Trifluor-m-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 164 DKK
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Molekylvægt: 171.12 g/mol
Kogepunkt: 189 °C
Smeltepunkt: 14.5 °C
Massefylde: 1.2821 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001807
CAS-nummer: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III