3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 480 DKK
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Smeltepunkt: 212…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743730
CAS-nummer: 185945-88-4