1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-1,2-dibromopentafluoropropane
PC7549-5G PC7549-1G
APOSPC7549-5GEA 4590 DKK
APOSPC7549-5G APOSPC7549-1G
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane
Formel: C₃Br₂ClF₅
Kogepunkt: 116…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 661-93-8