1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
PC7548-100G PC7548-25G
APOSPC7548-100GEA 2040 DKK
APOSPC7548-100G APOSPC7548-25G
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan 97%
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan
Formel: C₄H₄F₅I
Kogepunkt: 100…101 °C
Massefylde: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00155910
CAS-nummer: 40723-80-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III