1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7546-5G PC7546-25G
APOSPC7546-5GEA 774 DKK
APOSPC7546-5G APOSPC7546-25G
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Formel: C₅H₃F₉O₃
Kogepunkt: 117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094428
CAS-nummer: 330562-43-1