4-Brom-3-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 852 DKK
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Brom-3-Fluoranilin 98%
4-Brom-3-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Kogepunkt: 231
Smeltepunkt: 65…70 °C
Massefylde: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672933
CAS-nummer: 656-65-5