2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC7543-1G PC7543-250MG
APOSPC7543-1GEA 447 DKK
APOSPC7543-1G APOSPC7543-250MG
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molekylvægt: 196.56 g/mol
Kogepunkt: 160 °C
Massefylde: 1.479 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00213793
CAS-nummer: 138377-34-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III