3-Chlor-2-Fluorthioanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7535-1G PC7535-5G
APOSPC7535-1GEA 1160 DKK
APOSPC7535-1G APOSPC7535-5G
3-Chlor-2-Fluorthioanisol 98%
3-Chlor-2-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₆ClFS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475846
CAS-nummer: 214057-24-6