2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7524-1G PC7524-500MG PC7524-5G
APOSPC7524-1GEA 1590 DKK
APOSPC7524-1G APOSPC7524-500MG APOSPC7524-5G
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Molekylvægt: 285.0200 g/mol
Smeltepunkt: 142…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14560537
CAS-nummer: 400-66-8