2-(Trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 262 DKK
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
2-(Trifluormethyl)benzoesyre 98%
2-(Trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₅F₃O₂
Kogepunkt: 247…254 °C
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002476
CAS-nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9