3-Fluoro-5-methylanisole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzene
PC7519-5G PC7519-1G
APOSPC7519-5GEA 785 DKK
APOSPC7519-5G APOSPC7519-1G
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
3-Fluoro-5-methylanisole
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185608
CAS-nummer: 160911-11-5