4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7517-1G PC7517-250MG
APOSPC7517-1GEA 216 DKK
APOSPC7517-1G APOSPC7517-250MG
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 70…74 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09263997
CAS-nummer: 683241-86-3