3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7513-25G PC7513-5G PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA 1600 DKK
APOSPC7513-25G APOSPC7513-5G APOSPC7513-100G
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formel: C₁₄H₁₁F₃O
Kogepunkt: 125…127 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 63…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014397
CAS-nummer: 728-80-3