2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7512-25G
PC7512-5G
APOSPC7512-25GEA
4560
DKK
APOSPC7512-25G
APOSPC7512-5G
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₁F₃O Kogepunkt: 273…274 °C Massefylde: 1,311 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014396 CAS-nummer: 727-98-0 |