3-Amino-4-fluorophenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 889 DKK
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorophenol 99%
3-Amino-4-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
Molekylvægt: 127.1200 g/mol
Smeltepunkt: 141…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033850
CAS-nummer: 62257-16-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III