4-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 763 DKK
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
4-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Molekylvægt: 244.62 g/mol
Kogepunkt: 118…120 °C/18mmHg
Smeltepunkt: 27…34 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042422
CAS-nummer: 2991-42-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 III