3-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 691 DKK
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
3-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Molekylvægt: 244.62 g/mol
Kogepunkt: 88…90 °C/6mmHg
Massefylde: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014724
CAS-nummer: 777-44-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II