2-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7508-100G PC7508-25G PC7508-5G
APOSPC7508-100GEA 1480 DKK
APOSPC7508-100G APOSPC7508-25G APOSPC7508-5G
2-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
2-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Kogepunkt: 133…135 °C/14mmHg
Massefylde: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051696
CAS-nummer: 776-04-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II