4-(Trifluormethyl)benzamid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7507-100G PC7507-25G PC7507-5G
APOSPC7507-100GEA 698 DKK
APOSPC7507-100G APOSPC7507-25G APOSPC7507-5G
4-(Trifluormethyl)benzamid 99%
4-(Trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO
Molekylvægt: 189.14 g/mol
Smeltepunkt: 182…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007998
CAS-nummer: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9