3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7504-1G PC7504-5G
APOSPC7504-1GEA 632 DKK
APOSPC7504-1G APOSPC7504-5G
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime
Formel: C₈H₆F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033235
CAS-nummer: 368-83-2