4-(Trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
PC7502-100G PC7502-25G
APOSPC7502-100GEA 480 DKK
APOSPC7502-100G APOSPC7502-25G
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd 98%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Formel: C₈H₅F₃O
Molekylvægt: 174.12 g/mol
MDL Number: MFCD00006952
CAS-nummer: 455-19-6