3-(Trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7500-100G PC7500-25G PC7500-500G
APOSPC7500-100GEA 208 DKK
APOSPC7500-100G APOSPC7500-25G APOSPC7500-500G
3-(Trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Formel: C₈H₅F₃O
Kogepunkt: 83…86 °C/30mmHg
Massefylde: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003373
CAS-nummer: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III