4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 610 DKK
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₈H₆F₃N₃
Smeltepunkt: 119…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972777
CAS-nummer: 184163-56-2