3-(Trifluormethyl)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 436 DKK
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluormethyl)anisol 98%
3-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Kogepunkt: 160 °C
Smeltepunkt: -65
Massefylde: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000385
CAS-nummer: 454-90-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III