5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7493-1G PC7493-250MG
APOSPC7493-1GEA 1980 DKK
APOSPC7493-1G APOSPC7493-250MG
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Formel: C₆H₅BrF₃NS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09264554
CAS-nummer: 1000339-73-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III