2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7476-1G PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA 1060 DKK
APOSPC7476-1G APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Formel: C₈H₈FNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264540
CAS-nummer: 1000339-67-2