4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7475-1G PC7475-5G
APOSPC7475-1GEA 721 DKK
APOSPC7475-1G APOSPC7475-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00107523
CAS-nummer: 364-48-7