2'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7470-25G PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA 251 DKK
APOSPC7470-25G APOSPC7470-5G
2'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Kogepunkt: 163…164 °C
Smeltepunkt: 15…17 °C
Massefylde: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000378
CAS-nummer: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2