5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7465-1G PC7465-500MG
APOSPC7465-1GEA 2680 DKK
APOSPC7465-1G APOSPC7465-500MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Formel: C₈H₈BrFO₂S
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027746
CAS-nummer: 942474-79-5