3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 4430 DKK
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Formel: C₈H₆F₆N₂
Molekylvægt: 244.14 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631430
CAS-nummer: 367-65-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III