2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7458-10G PC7458-1G PC7458-5G
APOSPC7458-10GEA 2280 DKK
APOSPC7458-10G APOSPC7458-1G APOSPC7458-5G
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formel: C₁₃H₁₅F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02018696
CAS-nummer: 405910-36-3