1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7455-1G PC7455-5G
APOSPC7455-1GEA 830 DKK
APOSPC7455-1G APOSPC7455-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₃H₁₄F₃N₃O₃
Smeltepunkt: 177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01418201
CAS-nummer: 329064-15-5