1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7454-10G PC7454-1G PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA 2280 DKK
APOSPC7454-10G APOSPC7454-1G APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Formel: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027734
CAS-nummer: 392237-31-9