1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7449-1G PC7449-5G
APOSPC7449-1GEA 796 DKK
APOSPC7449-1G APOSPC7449-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃
Molekylvægt: 290.24 g/mol
Smeltepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04219156
CAS-nummer: 702650-29-1