(4-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 164 DKK
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
(4-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre 98%
(4-(Trifluormethoxy)phenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Molekylvægt: 220.15 g/mol
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061239
CAS-nummer: 4315-07-5